Learn More
Thermo Scientific™ Thermosoudeuse manuelle ALPS™ 25
Code produit. p-4531018
Click to view available options
Tension:
240 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11590314
Marque: Thermo Scientific™ AB0384/240
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protégez les contenus en microplaques de stockage grâce à la thermosoudeuse simple d’utilisation, manuelle conçue pour les laboratoires à faible débit.
Protégez les contenus en microplaques de stockage grâce à la thermosoudeuse manuelle Thermo Scientific™ ALPS™ 25, une soudeuse simple d’utilisation et manuelle conçue pour les laboratoires à faible débit. Le thermoscellage offre une meilleure protection des échantillons placés dans des plaques de stockage et de réaction pour les applications de stockage de composés, d’archivage d’échantillons et de la PCR.
Souplesse du scellage :
  • Cette thermosoudeuse est compatible avec presque tous les blocs ou microplaques, y compris les plaques de PCR.
  • Choisissez parmi un grand nombre de thermo-joints pour toutes vos applications, notamment des thermo-joints perforables, optiquement transparents et permanents.
Conception sûre et compacte :
  • Le thermostat intégré contrôle l’arrêt automatique du système de façon à empêcher toute surchauffe de la thermosoudeuse ALPS 25
  • Sa légèreté et son format compact permettent de l’intégrer et de la déplacer facilement
Compatible avec :
La thermosoudeuse ALPS 25 appartient à une gamme complète d’instruments de thermosoudure pour microplaques. Si vous recherchez une ergonomie supérieure et des paramètres réglables de durée et de température, envisagez l’utilisation de la thermosoudeuse de microplaques semi-automatique ALPS 50 V. Si vous cherchez une scelleuse de microplaques automatique, pensez au modèle ALPS 3000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 240 V
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Thermosoudeuse manuelle
Plage d’humidité 10 to 80%
Nb par paquet 1 Ea.
Plage de températures de soudure 220°C
Poids (impériale) 7.5 lb.
Poids (métrique) 3.4 kg