Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour thermoscelleuse ALPS
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4531035
Click to view available options
Description:
Portoir de plaque PCR à 384 puits
Portoir de plaque à 96 puits PCR
Support pour microplaques standard
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11992281
Marque: Thermo Scientific™ AB0563/1000
Utilisez les accessoires pour thermoscelleuse Thermo Scientific™ ALPS avec la thermoscelleuse manuelle ALPS 25 et la thermoscelleuse de microplaques ALPS 50 V.
Utilisez les accessoires pour thermoscelleuse Thermo Scientific™ ALPS avec la thermoscelleuse manuelle ALPS 25 et la thermoscelleuse de microplaques ALPS 50 V. Le décolleur de feuilles de métal, AB-0592, est également compatible avec la thermoscelleuse de microplaques ALPS 3000.
Garantie : 1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Portoir de plaque à 96 puits PCR
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuse ALPS™
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Support
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.