Description
Ampoule de 1mL 2000 μg/mL dans chlorure de méthylène, Acénaphtène-d10, chrysène-d12, 1,4-diclorobenzène-d4, naphtalène-d8,perylène-d12, phénanthrène-d10
Spécification
Spécification
| Quantité | 1.2 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Semi-Volatile Internal Standard
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, Naphthalene, Phenanthrene, Chrysene, 1,4-Dichlorobenzene