Learn More
Formulations standard BTEX, qualité supérieure, SPEX CertiPrep™
Code produit 15225896 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15225896 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15225896 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur BTEXH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.65€
    51.57€ / 1mL
    Économisez 8.08€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Benzène71-43-22000μg/ml
Éthylbenzène100-41-42000μg/ml
m-Xylène108-38-32000μg/ml
o-Xylène95-47-62000μg/ml
P-Xylène106-42-32000μg/ml
Toluène108-88-32000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau BTEX Standard (High Level)
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
Méthodes Pour la méthode 602 de l’EPA américaine
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Méthanol-P et T
Quantité 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 000 μg/ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BTEX Standard (High Level)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, benzene, toluene, ethylbenzene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire