Learn More
Interférents alternatifs A pour CLP, SPEX CertiPrep™
Code produit 15628305 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15628305 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15628305 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur INTA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.12€
    405.00€ / 500mL
    Économisez 72.12€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Cr1000μg/ml
Cu1000μg/ml
Mn1000μg/ml
Ni1000μg/ml
Ti1000μg/ml
V1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Alternate Interferents A
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique GC-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Acide nitrique/trace F-
Quantité 500 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chaque composant à 1 000 μg/ml dans 5 % de HNO3 :
Chrome
Cuivre
Manganèse
Nickel
Titane
Vanadium
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alternate Interferents A
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, nickel,vanadium
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire