Learn More
Altiratinib, MedChemExpress
Code produit. p-200097570
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16488456
Marque: Medchem Express HYB0791
MedChemExpress Altiratinib (DCC-2701) is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 2.7, 8, 9.2, 9.3, 0.85, 4.6, 0.83 nM for MET, TIE2, VEGFR2, FLT3, Trk1, Trk2, and Trk3 respectively.
Altiratinib (DCC-2701) is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 2.7, 8, 9.2, 9.3, 0.85, 4.6, 0.83 nM for MET, TIE2, VEGFR2, FLT3, Trk1, Trk2, and Trk3 respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Altiratinib
CAS 1345847-93-9
Couleur Kaki
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H21F3N4O4
Quantité 100 mg
Synonyme DCC-2701
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)CC1)NC3=CC(F)=C(OC4=CC(NC(C5CC5)=O)=NC=C4)C=C3F
Poids moléculaire (g/mol) 510.46
Poids de la formule 510.46
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.