Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d'aluminium Alugram CEL 300 UV 254
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 2 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Feuille d’aluminium |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie de partage de substances polaires telles que les acides aminés, les acides carboxyliques ou les glucides |
| Surface spécifique | 15 000 cm2/g |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |