Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254 Alugram™
Code produit. p-8011985 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 × 80 mm
5 x 7,5 cm
50 × 100 mm
50 × 200 mm
10 x 20 cm
200 × 200 mm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10707898
Marque: Macherey-Nagel™ 818362
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
  • Couches de silice standard non modifiées sur aluminium pour CCM
  • Silice 60
  • Une mouillabilité exceptionnelle pour des résultats précis de colorisation, même avec des réactifs de détection 100 % aqueux
  • Efficacité de séparation et reproductibilité d’un lot à l’autre excellentes
  • Coupe facile et fiable grâce à un système de liant optimisé sans écaillage de silice
  • Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs, stable aussi dans les éluants purement aqueux
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 20/boîte
Type Feuille d’aluminium
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm