Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram SILGUR
Code produit. 12750833 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
Code produit. 12750833
Marque: Macherey-Nagel™ 818422
Il en reste null
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 20/boîte
Type Feuille d’aluminium
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm