Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram SILGUR
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Feuille d’aluminium |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,20 mm |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |