Learn More
Oxyde d’aluminium B, activité : I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Code produit 11343519 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343519 500 g 500g
17897024 1 kg 1kg
11363519 5 kg -
11373519 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11343519 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0202069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    44.10€ / 500g
    Économisez 2.20€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Député EcoChrom™ L'alumine B, activité I, est un bon adsorbant polyvalent pour une utilisation en laboratoire ainsi que pour une utilisation industrielle. Leur activité peut être ajustée à un niveau inférieur par l'ajout de milieux polaires, de préférence de l'eau, mais aussi des alcools supérieurs (par exemple du glycol ou du glycérol).
  • Député EcoChrom™ L'alumine B, activité I, est un oxyde d'aluminium, présent dans la nature sous forme de divers minéraux tels que la bauxite, le corindon, etc.
  • Il est utilisé comme adsorbant, agent dessiccant et catalyseur, ainsi que dans la fabrication de ciments dentaires et de réfractaires.
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alumina B
Note relative au nom Activité : I, Compte d’activité. Pour Brockmann : 24 l/mm
Couleur Rose à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Densité 3,94 g/cm3 (à 20 °C)
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme. Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.