Learn More
Haldenwanger™ Creuset cylindrique en céramique d’oxyde d’aluminium
Code produit. 10242311
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10242311
Marque: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les creusets Alsint 99.7 sont un excellent choix pour une utilisation dans des conditions d’usure élevée, pour les applications techniques, chimiques et électriques, ainsi que pour la technologie à haute température.
  • Limite de température supérieure : 1700°C à 1750°C
  • Résistance chimique à une variété d’acides et d’alcalis
  • Dureté sur l’échelle de Mohs : 9
  • Forme cylindrique, base plate
Spécification
Diamètre (métrique) interne 26 mm
Matériau Céramique d’alumine
Capacité (métrique) 15 ml
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Hauteur (métrique) 40 mm
Forme Forme cylindrique