Learn More
Haldenwanger™ Creusets en forme de tube en céramique d’oxyde d’aluminium
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
19mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation dans des conditions d’usure élevée telles que les mortiers et les pilons, les broyeurs à billes, les embouchures, les manchons de protection d’arbre et bien plus encore
- Céramique d’aluminium Alsint 99.7
- Résistance chimique à une variété d’acides et d’alcalis
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) interne | 19mm |
| Matériau | Céramique d’alumine |
| Température max. (métrique) | 1750°C |
| Quantité | 1 |
| Diamètre (métrique) externe | 24mm |
| Hauteur (métrique) | 100mm |
| Product Type | Creusets |
| Forme | Tube |