Learn More
Aluminium pour matrice AAS 1 g/L HNO₃ , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12983245 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12983245 500 mL Flacon 500mL
12963245 100 mL Flacon 100mL
12973245 1000 mL Flacon 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12983245 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B 102 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.15€
    43.51€ / 500mL
    Économisez 10.64€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Solution standard à élément unique à flamme
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 500 mL