Learn More
Acétylacétonate d‘aluminium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10209203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10209203
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13963-57-0
Formule moléculaire C15H21AlO6
Poids moléculaire (g/mol) 324.31
Numéro MDL MFCD00000013
Clé InChI KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonyme aluminum 2, 4-pentanedionate
Nom IUPAC 4-({bis[(4-oxopent-2-en-2-yl)oxy]alumanyl}oxy)pent-3-en-2-one
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum acetylacetonate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190.0°C to 195.0°C
Couleur Blanc à crème
Point d’ébullition 315.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3COCH2COCH2)3Al
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: 4.26 g/100g alcohol (20°C), 36.45 g/100g benzene (20°C), insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 324.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.