Learn More
Sulfate d’ammonium d’aluminium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
H4AlNO8S2.12H2O, numéro CAS-7784-26-1, 500 g, 200 °C, blanc, 453,33 g/mol, 93,5 °C, 149958, pot de poudre en plastique, 4,6, solide
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 200°C |
| Point de fusion | 93.5°C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.6 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | AlH28NO20S2 |
| Numéro MDL | 149958 |
| Clé InChI | WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate