Learn More
Sulfate d’ammonium d’aluminium dodécahydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10450481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10450481 1 kg Flacon en plastique 1kg
10134500 5 g Flacon en verre -
10628704 100 g Flacon en plastique 100g
10460481 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11934261 10 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10450481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206260010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-26-1
Numéro MDL MFCD00149958
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62668
Nom IUPAC Disulfate d’azanium d’aluminium dodécahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifications
Point d’ébullition 200.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 93.5°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 45% to 48% (2 g, 300°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.64
Plage de pourcentage du dosage 99%
Densité 1.6400g/mL
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Formule linéaire AlNH4(SO4)2·12H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, practically insoluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 453.313
Poids de la formule 453.33
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures