Learn More
Sulfate d’ammonium d’aluminium dodécahydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10628704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10628704 100 g Flacon en plastique 100g
10134500 5 g Flacon en verre -
10450481 1 kg Flacon en plastique 1kg
10460481 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11934261 10 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10628704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.90€
    23.65€ / 100g
    Économisez 4.25€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-26-1
Numéro MDL MFCD00149958
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62668
Nom IUPAC Disulfate d’azanium d’aluminium dodécahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 200.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 93.5°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Perte à la dessiccation 45% to 48% (2 g, 300°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.64
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Densité 1.6400g/mL
Formule moléculaire H4AlNO8S2·12H2O
Formule linéaire AlNH4(SO4)2·12H2O
Merck Index 15,323
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,practically insoluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 453.33
Poids de la formule 453.33
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate