Learn More
Sulfate d’ammonium d’aluminium dodécahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 200.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate |
| Point de fusion | 93.5°C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Quantité | 250 g |
| Gravité spécifique | 1.64 |
| Densité | 1.6400g/mL |
| Formule moléculaire | H4AlNO8S2·12H2O |
| Formule linéaire | AlNH4(SO4)2·12H2O |
| Merck Index | 15,323 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate