Learn More
Sulfate d’aluminium et d’ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 200°C |
| Point de fusion | 93.5°C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.6 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | AlH28NO20S2 |
| Numéro MDL | 149958 |
| Clé InChI | WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminium - ammonium sulfate dodecahydraté