Learn More
Bochem™ Supports élévateurs de laboratoire anodisés en aluminium
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
- Bouton ergonomique arrondi et facile à utiliser
- Ciseau en acier inox 18/10
- La charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et la charge statique maximale (Kg max. stat.) sont conformes à la norme DIN 12897
- Le type 1 (240 x 240 mm) utilise une roue de réglage manuelle
- Le type 2 (300 x 300 mm) comprend un cliquet qui se raccorde à la roue de réglage
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium anodisé, acier inox |
| Dimensions (L x l) | 160 x 130 mm |
| Longueur (métrique) de la base | 160 mm |
| Largeur (métrique) | 130 mm |
| Comprend | Roulettes |
| Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
| Quantité | 1 de chaque |