Learn More
Chlorure d’aluminium, 98,5 %, extra pur, anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10358540
Marque: Thermo Scientific Acros 217461000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 194.0°C
Couleur Gris ou blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Formule linéaire AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Merck Index 15, 333
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Poids de la formule 133.34
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.44
Densité 2.4400g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.