Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492021 500 g Flacon en verre 500g
10482021 1 kg Flacon en verre 1kg
10257313 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
11914181 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10492021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217475000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride hexahydrate
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.39
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Densité 2.3900g/mL
Formule linéaire AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Merck Index 15,333
Informations sur la solubilité Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene
Nom IUPAC Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+)
Poids de la formule 241.43
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.