Learn More
Chlorure d’aluminium hydraté, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit 10447820 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10447820 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10447820 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/1960/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7784-13-6
Couleur Blanc
pH 2,5 à 3,5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Numéro MDL 149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Poids de la formule 241,43g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 100
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium Chloride hexahydrate, Aluminumchloride