Learn More
Hydroxide d’aluminium, extra pur, , poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752261 500 g Flacon en plastique 500g
10482791 25 g Flacon en plastique 25g
10328070 2 kg Flacon en plastique 2kg
11944141 10 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10752261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219135000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21645-51-2
Formule moléculaire AlH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 78.00
Numéro MDL MFCD00003420
Clé InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum hydroxide
Couleur Blanc
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule linéaire Al(OH)3
Merck Index 15,338
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 78
Pourcentage de pureté ≥63.5% (Al2O3)
Qualité Extra pur
Perte par calcination 36.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium hydroxide