missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate d’aluminium nonahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals

Code produit 17857057 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17857057 1 kg 100kg
15269686 1 kg 1kg
15279686 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17857057 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    91.65€ / 100kg
    Économisez 10.35€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7784-27-2
Formule moléculaire AlN3O9·9H2O
Poids moléculaire (g/mol) 375.13
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
CID PubChem 24567
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]

Spécification

Nom chimique ou matériau Aluminum nitrate nonahydrate
Point de fusion 73.0°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Poids de la formule 375.13
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (Complexometry)
Qualité Réactif ACS

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.