Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, acide, Brockmann I, 40-300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10185393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10185393 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10542992 1 kg Flacon en plastique 1kg
11934141 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10185393 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 365750025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Couleur Blanc
pH 4.0 to 5.0 (5% aq. suspension, stirred)
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15,35
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité Chromatographie