Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, basique, Brockmann I, 40-300 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10730701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10730701 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10378193 5 kg Bouteille en plastique 5kg
10388433 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10730701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    80.65€ / 1kg
    Économisez 12.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Oxyde d’aluminium, Al2O3, numéro CAS-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alpha-alumine, oxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O < 0,4 %, 2 977,0°C, Blanc, 3,9700 g/ml, 215-691-6, 300 ppm max.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2977.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Couleur Blanc
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 3.97
Densité 3.9700g/mL
Formule linéaire Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité Chromatographie