Learn More
Phosphate d’aluminium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10061581 100 g Flacon en verre 100g
10215181 500 g Flacon en verre 500g
11984291 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-30-7
Formule moléculaire AlO4P
Poids moléculaire (g/mol) 121.95
Clé InChI ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
CID PubChem 64655
Nom IUPAC aluminum ; phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Aluminum phosphate
Point de fusion >1500.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire AlPO4
Merck Index 15,352
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali
Poids de la formule 121.95
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.