Learn More
Phosphate d’aluminium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215181 500 g Flacon en verre 500g
10061581 100 g Flacon en verre 100g
11984291 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10215181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344445000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-30-7
Formule moléculaire AlO4P
Poids moléculaire (g/mol) 121.95
Clé InChI ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
CID PubChem 64655
Nom IUPAC aluminum ; phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum phosphate
Point de fusion >1500.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule linéaire AlPO4
Merck Index 15,352
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali
Poids de la formule 121.95
Qualité Pures