Learn More
Phosphate d’aluminium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum phosphate |
| Point de fusion | >1500.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | AlPO4 |
| Merck Index | 15,352 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali |
| Poids de la formule | 121.95 |
| Afficher plus |