Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium dodécahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10301601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10301601 5 g Flacon en verre 5g
10647411 500 g Flacon en plastique 500g
10647454 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10301601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Formule moléculaire AlKO8S2·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 474.39
Numéro MDL MFCD00149143
Clé InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nom IUPAC Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 92°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Informations sur la solubilité Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Poids de la formule 474.39
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS