Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium dodécahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10120362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10120362 500 g Flacon en plastique 500g
10701111 1 kg Flacon en plastique 1kg
10509243 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10120362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217485000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7784-24-9 | AlKO8S2·12H2O | 474.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Formule moléculaire AlKO8S2·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 474.39
Numéro MDL MFCD00149143
Clé InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nom IUPAC Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 92.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 3 to 3.5 (10% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire AlK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 354
Informations sur la solubilité Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 474.39
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique