Learn More
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 92°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3.0 to 3.5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | AlKO8S2·12H2O |
| Poids de la formule | 474.39g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |