Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15572353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15572353 1 kg 1kg
15582353 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15572353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458990010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-67-1
Formule moléculaire AlKO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 258.21
Clé InChI GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
CID PubChem 24856
ChEBI CHEBI:86463
Nom IUPAC aluminium ; potassium ; disulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 200.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum potassium sulfate
Point de fusion 92.0°C
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C).
Poids de la formule 258.21
Pourcentage de pureté ≥90% (Complexometry)
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 1% max.