Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 200.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Aluminum potassium sulfate |
| Point de fusion | 92.0°C |
| Quantité | 2.5 kg |
| Perte à la dessiccation | 1% max. |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 50g/L (20°C). |
| Poids de la formule | 258.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥90% (Complexometry) |
| Qualité | Pures |