Learn More
Hach™ Aluminum Reagent Powder Pillow Set
Description
Ready-to-use, premeasured powder reagents in individual sealed packets for determination of Aluminum by the Eriochrome Cyanine R (ECR) Method. Set contains ECR Reagent Powder Pillows, Hexamethylenetetramine Buffer Reagent Powder Pillows and ECR Masking Reagent Solution.
Les sachets de poudre rendent les applications de titration rapides et faciles.
- Les sachets scellés garantissent à chaque fois un réactif frais et non contaminé
- Prémesurés pour éviter les erreurs de mesure et la contamination lors de la manipulation
- Les sachets prêts à l’emploi font gagner du temps et éliminent les tracas
- Doses exactes pour surveiller facilement l’approvisionnement et se préparer aux procédures de laboratoire
- Boîtes à usage unique pour faciliter le transport et l’emballage dans les kits de test
Spécification
Spécification
| Analytes | Aluminium |
| Format | Individual packets and dropper bottle |
| À utiliser avec (application) | Détermination de l’aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | DR6000, DR3900, DR1900 |
| Comprend | ECR Reagent Powder Pillows, Hexamethylenetetramine Buffer Reagent Powder Pillows and ECR Masking Reagent Solution |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 1 kit |
| Plage | 0.002 to 0.250mg/L Al |
| Taille de l’échantillon | 20 mL |
| Méthode de test | Eriochrome Cyanine R (ECR) |
| Afficher plus |