Learn More
Solution étalon d’aluminium, pour AAS, 1 mg/ml d’Al dans 0,5 N de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Aluminum standard solution |
| Note relative au nom | 1 mg/ml Al in 0.5N HNO3 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| CAS | 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Densité | 1.0200g/mL |
| Gravité spécifique | 1.02 |
| Forme physique | Poudre |
| Formule moléculaire | AlH18N3O18 |
| Concentration | 990 to 1010 μg/mL of Al(3+) in 2 to 5% HNO3 |
| Numéro MDL | MFCD00134029 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminium standard solution, 1 mg/ml Al in 2 to 5% HNO3
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid