Learn More
Sulfate d’aluminium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10483775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10483775 25 g Flacon en verre 25g
10542601 5 g Flacon en verre 5g
10741535 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10483775 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    144.65€ / 25g
    Économisez 29.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-01-3
Formule moléculaire Al2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 342.13
Numéro MDL MFCD00003423
Clé InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
CID PubChem 24850
ChEBI CHEBI:74768
Nom IUPAC dialuminium ; trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfate
Point de fusion 770°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 15% min. (Al) Typical (Complexometry)
Formule linéaire Al2(SO4)3
Merck Index 15, 360
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 342.13
Pourcentage de pureté 100.00%
Qualité Base de métaux à l’état de traces