Learn More
Sulfate d’aluminium octadécahydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10259500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259500 500 g Flacon en verre 500g
10744124 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400595000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-31-8
Formule moléculaire Al2O12S3·18H2O
Poids moléculaire (g/mol) 666.4
Numéro MDL MFCD00149136
Clé InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CID PubChem 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nom IUPAC trisulfate de dialuminium octadécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfate octadecahydrate
Point de fusion 86.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15, 360
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 666.4
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.