Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’aluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum trifluoromethanesulfonate |
| Point de fusion | 300.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Complexometry) |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Poids de la formule | 474.19 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Aluminium trifluoromethanesulfonate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.