Learn More
Aluminium, solution étalon AAS, Al 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11465000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465000 500 mL 500mL
11387758 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033557.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55.067 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11145-27-0
Formule moléculaire AlSi
Poids moléculaire (g/mol) 55.067
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9793685
Nom IUPAC Aluminium ; silicate
SMILES [Al].[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Forme physique Liquide
Type Analytical Standard
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum, AAS standard solution, Specpure, Al 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid