Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Acetate, Basic |
| CAS | 142-03-0 |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | C4H7AlO5 |
| Formule linéaire | Al(OH)(C2H3O2)2 |
| Numéro MDL | MFCD00008688 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate |
| Clé InChI | HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O |
| Show More |