Learn More
Acétate d’aluminium, hydrate de base, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424713 100 g 100g
11434713 500 g 500g
11444713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11620.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.57€
    35.65€ / 100g
    Économisez 8.92€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Aluminum acetate, basic hydrate is used in medicine as an astringent and an antiseptic. It is also used as a mordant in dyeing, waterproofing and fireproofing agent. Further, it acts as a disinfectant in embalming and a dusting powder. In addition to this, it is used in antiperspirants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’aluminium, hydrate de base, est utilisé en médecine comme astringent et antiseptique. Il est également utilisé comme mordant pour la teinture, l’étanchéité et l’ignifugation. Il fait par ailleurs office de désinfectant lors de l’embaumement et de poudre antiseptique. De plus, il est utilisé dans les antisudorifiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-03-0
Formule moléculaire C4H7AlO5
Poids moléculaire (g/mol) 162.08
Numéro MDL MFCD00008688
Clé InChI HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
CID PubChem 18502856
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Acetate, Basic Hydrate
Note relative au nom Basic hydrate
Quantité 100 g
Merck Index 14,344
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Nom IUPAC bis(acetyloxy)alumanyl hydrate
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum acetate, basic hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum acetate, basic hydrate