Learn More
Buerkle™ Échantillonneur multi-couches en aluminium
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
55 cm
85 cm
150 cm
Capacité (métrique):
70 mL
130 mL
260 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aluminium
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
- Avec tube intérieur ouvert, pas de chambres séparées et grand volume d’échantillonnage
- Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur toutes couches |
| Matériau | Aluminium |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | 3 ouvertures et tube interne ouvert |
| Type de poignée | En T |
| Capacité (métrique) | 70 mL |
| Certifications/Conformité | Norme DIN ISTA |
| À utiliser avec (application) | Apte au contact alimentaire |
| Diamètre (métrique) du dessus extérieur | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 55 cm |