Learn More
R&L Enterprises™ Pince pour bécher
Maintient solidement les béchers d’un volume maximal de 5 L. Les pinces pour béchers R&L Enterprises™ sont fabriquées en alliage d’acier inox et de zinc, avec des mâchoires recouvertes de tissu en fibre de verre.
Marque: R&L Enterprises™ 2123/1
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Ouverture des mâchoires jusqu’à 180 mm
- Le diamètre de la tige est de 9,5 mm
- La tige horizontale est décalée de sorte que les grands récipients sont sécurisés parallèlement à l’axe de la tige-support verticale.
Spécification
1 de chaque | |
Alliage d’aluminium, acier inoxydable | |
Pour une utilisation avec des béchers allant jusqu’à 5 L | |
Manchons à fibres de verre résistant à la chaleur |
Pince | |
avec mâchoires recouvertes de tissu en fibre de verre | |
360 mm |