Learn More
Sulfate d’ammonium d’aluminium dodécahydraté, cristaux blancs, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361349 100 g -
11351349 500 g 500g
11341349 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11361349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013802.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7784-26-1 | AlH28NO20S2 | 453.313 g/mol
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper platingAluminum ammonium sulfate dodecahydrate acts as a crystalline double sulfate. It is used in water purification, in vegetable glues, in porcelain cements, in deodorant, in tanning and in fireproofing textiles. It serves as an ingredient in animal repellant sprays. Further, it is used in the preparation of Alum (Al(OH)3) gel. In addition, it is used in cosmetic formulation, fertilizers, food preservation and in the heating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-26-1
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 453.313
Numéro MDL MFCD00051042
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62668
Nom IUPAC Disulfate d’azanium d’aluminium dodécahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 93°C to 94°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Densité 1.65
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 453.33 (237.14 Anhydrous)
Qualité Réactif
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..