Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angles en aluminium pour centrifugeuses Sigma™ série 1
Click to view available options
Capacité:
12 x 1,5 / 2,2 mL
16 x 1,5/2,2 ml, 16 x 0,5/0,7 ml
18 x 1,5 / 2,2 mL
24 x 1,5 / 2,2 mL
36 x 1,5 / 2,0 mL
FCR max.:
14448/15673
15183
15596
15672
16163
20627
À utiliser avec (équipement):
Sigma 1-14
Sigma 1-14 et 1-14K
Sigma 1-15P, 1-16, 1-16K
Sigma 1-16 et 1-16K
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en plusieurs capacités et tailles
- Large plage de t/min maximum
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire |
| Capacité | 12 x 1,5 / 2,2 mL |
| FCR max. | 15596 |
| Rayon (métrique) | 6,2 cm |
| Rayon (métrique) Min. | 2,9 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 1-14 et 1-14K |
| Angle | 45° |
| Comprend | Couvercle en PSU 17882 |
| Autoclavable | Autoclavables |