Learn More
Wesbart™ Portoirs pour tubes à essai en aluminium anodisé
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
233 x 98 x 60mm
238 x 70 x 60 mm
290 x 40 x 46 mm
364 x 54 x 42mm
140 x 283 x 35 mm
165 x 165 x 30 mm
233 x 120 x 33mm
233 x 120 x 60mm
252 x 129 x 30mm
252 x 249 x 30mm
270 x 270 x 90 mm
280 x 106 x 23 mm
341 x 200 x 30mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plateforme simple, double ou triple
- Racks pour tubes à essai en aluminium pour stocker les tubes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Test Tube Rack |
| Description | Aluminum Test Tube Rack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité | Tubes (20 mm) |
| Positions | 50 |
| Forme | Rectangular |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 283 x 35 mm |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Afficher plus |