Learn More
Antimoniure d’aluminium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
In semiconductor technology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum antimonide |
| Point de fusion | 1050°C |
| Forme physique | Pièces |
| Quantité | 5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN1549 |
| Poids de la formule | 148.73 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
Sécurité et traitement
- Aluminum antimonide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..